Learn More
Carbonate de calcium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15214258
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 825.0°C
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Formule linéaire CaCO3
Merck Index 15,1659
Informations sur la solubilité (in dilute HCl) Clear colorless to light yellow
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 2% max. (200°C)
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Calcium carbonate