Learn More
C3orf43 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | C3orf43 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16863945
|
Proteintech
25362-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16853945
|
Proteintech
25362-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SMCO1 is a protein coding gene.Spécification
C3orf43 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q147U7, Q8CEZ1 | |
255798, 69576 | |
C3orf43 Fusion Protein Ag21670 | |
Primary | |
-20°C | |
SMCO1 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C3orf43 | |
Smco1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |