Learn More
C2orf47 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | C2orf47 |
---|---|
Concentration | 0.42 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16883445
|
Proteintech
24930-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16873445
|
Proteintech
24930-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Promotes sorting of SMDT1/EMRE in mitochondria by ensuring its maturation. Interacts with the transit peptide region of SMDT1/EMRE precursor protein in the mitochondrial matrix, leading to protect it against protein degradation by YME1L1, thereby ensuring SMDT1/EMRE maturation by the mitochondrial processing peptidase (PMPCA and PMPCB).Spécification
C2orf47 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8BHE8, Q8WWC4 | |
68115, 79568 | |
C2orf47 Fusion Protein Ag21518 | |
Primary | |
-20°C | |
MAIP1 |
0.42 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C2orf47 | |
MAIP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |