Learn More
BRAND™ Bulk Pipette Tips
Cleanroom quality pipette tips designed for contamination-free analyses.
62.65€ - 160.00€
Spécification
Volume (métrique) distribué | 50 to 1250 μL |
---|---|
Filtré | Non-filtered |
Stérilité | Non-sterile |
Couleur | Colorless |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17867777
|
BRAND™
732014 |
86 mm | 1,000/Pk. |
62.65€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17837797
|
BRAND™
732016 |
102 mm | 1,000/Pk. |
62.65€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17897777
|
BRAND™
732034 |
86 mm | 3000/Pk. |
160.00€
3000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17877797
|
BRAND™
732036 |
102 mm | 3000/Pk. |
160.00€
3000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Pipette tips and filter tips from BRAND offer reliable quality for precise and demanding analyses. The raw materials are free from DiHEMDA und Oleamid. Tips are manufactured at BRAND under monitored cleanroom conditions and are automatically packaged. No parting agents or demolding aids are used. BRAND pipette tips are tested for BRAND pipettes and many pipette from other manufacturers.
BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121°C (2 bar) acc. DIN EN 285.
Sterile tips are manufactured under certified BIO-CERT™ quality. They are sterilized with beta radiation according to ISO 11 137 and the AAMI Guidelines.
Non-self-sealing filter tips from BRAND have a PE filter that is free from chemical additives. Permeability is controlled by the distinct combination of pore size and filter length, so that no aerosols can reach the pipette shaft.
BIO-CERT™ LIQUID HANDLING QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens, PCR-Inhibitors and ATP
Spécification
50 to 1250 μL | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Standard | |
Single-use | |
No | |
Certified Quality |
Non-filtered | |
Colorless | |
Bagged | |
Bulk Bag | |
Universal Fit | |
Polypropylene |