Learn More
Solution tampon pH 2,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Acide citrique / acide chlorhydrique / chlorure de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST et PTB
Marque: Honeywell Fluka 31045-6X1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer Solution Ph 2.0 (20°C) | |
7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 | |
MFCD00146206 |
With fungicide | |
6 x 1 L | |
UN1789 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Buffer solution pH 2.0 (20 °C)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Citric acid, Sodiumchloride, hydrochloric acid