Learn More
Solution tampon pH 2,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Acide citrique / acide chlorhydrique / chlorure de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST et PTB
Marque:  Honeywell-Fluka 31045-1L
50.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15643180
  • 69.33€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Buffer Solution Ph 2.0 (20 °C)
7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9
MFCD00146206
1789
With fungicide
1 L
Bouteille en plastique
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: citric acid, sodiumchloride, hydrochloric acid