Learn More
Solution tampon de pH avec code couleur testée à 25 °C
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
500 ml
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en PEHD GL45
Récipient Bag-in-Box
Couleur:
Bleu
Jaune
Description
- Solutions tampons pH colorées
- Testé à 25 °C
- Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Spécification
Couleur | Bleu |
pH | 10 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en PEHD |