Learn More
Solution tampon de pH avec code couleur testée à 25 °C
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
500 ml
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en PEHD GL45
Récipient Bag-in-Box
Couleur:
Bleu
Jaune
Description
- Solutions tampons pH colorées
- Testé à 25 °C
- Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Spécification
Couleur | Bleu |
pH | 10 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Flacon en PEHD |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.