Learn More
Solution tampon pH 10,01 à 25°C, Reagecon
Stabilité garantie tout au long de la durée de conservation, même après ouverture du flacon, traçable au NIST
Marque: Reagecon 11001525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Testé par la méthode d’essai certifiée ISO 17025
Spécification
Buffer solution | |
Liquide | |
Flacon en PEHD GL45 |
10.01 ±0.01 | |
500 mL | |
Yes |