Learn More
Tampon, pH 10, bleu, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Description
Utilisé avec les pH-mètres comme références d’étalonnage et comme valeurs de couverture qui peuvent être utilisées comme étalons de contrôle pour toutes les applications de pH.
- Testé à 25 °C et certifié ISO 17025 par une méthode d’essai agréée
- Fourni avec un certificat d’analyse détaillé qui décrit la traçabilité au N.I.S.T
- Les données liées à la température sont imprimées sur l’étiquette, tout comme les numéros de lot et les dates d’expiration
- Code couleur : Bleu (pH 10)
Spécification
Spécification
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Bleu |
Certificat d’analyse | Supplied |
Densité | 1.02913g/cm3 |
pH | 10.000 ±0.010 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Formule | ≤ 2,5 % d’acide borique, sel disodique |
Conditionnement | Flacon |