Learn More
BTX™ Électrodes à deux aiguilles Array™ : Poignées uniquement
Poignées à utiliser avec les électrodes à deux aiguilles Array BTX (réf. nº BTX531)
404.00€ - 442.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique musculaire |
---|---|
Matériau | Delrin |
Gamme de produits | BTX Electroporation |
Type de produit | Poignée de matrice à 2 aiguilles |
Tension | 0/500V |
Includes: 8cm long array handle
s
Code produit | Marque | Taille (métrique) de l’écart | Taille (impériale) de l’espace | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) de l’écart | Taille (impériale) de l’espace | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15467290
|
BTX™
450205 |
10 mm | 0,39 in | Matrice à deux aiguilles modèle 530 |
442.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15477290
|
BTX™
450206 |
5 mm | 0,19 in | Matrice à deux aiguilles modèle 533 |
404.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Reusable
- 45-0167 handle designed for 45-0120 10 mm needle tips
- Used for larger muscle masses
- 45-0168 handle designed for 45-0121 5 mm needle tips
- Recommended for smaller muscle masses
Spécification
Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique musculaire | |
BTX Electroporation | |
0/500V | |
1 Ea. | |
Câbles banane |
Delrin | |
Poignée de matrice à 2 aiguilles | |
10 μs à 99 ms dans du PBS | |
Non-sterile | |
Onde carrée |