Learn More
BTX™ Kits d’électrodes à deux aiguilles Array™
Conçues pour l’administration de médicaments ou le transfert de gènes in vivo
Marque: BTX™ 450168
Includes:
- Poignée
- Six matrices à deux aiguilles
Description
- Se compose d’une poignée de matrice réutilisable et d’une matrice à deux aiguilles stérile et jetable
- Permet une injection directe simple, peu coûteuse et sûre de tissu musculaire pour l’administration d’ADN plasmide
- Compatibles avec l’ECM™ 830, l’ECM 2001, l’ECM 630
- Fourni dans un kit pratique avec poignée Delrin et une matrice d’aiguilles en acier inox de 20 mm (paquet de 6) ou commandez les composants séparément (taille de poignée correspondant à la taille de la matrice d’aiguilles)
Deux tailles
- Matrice de 5 mm et poignée recommandées pour les petites masses musculaires telles que les tibialis de souris
- Taille de 10 mm adaptée aux plus grandes masses musculaires telles que les muscles gastrocnémiens de rat
Spécification
Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique musculaire | |
Acier inoxydable | |
Electroporation accessory | |
2-Needle Array Kit, 5 mm, Pkg. of 6, with Handle | |
Poignée, matrice à 2 aiguilles de 6 x 5 mm | |
20 mm | |
5°C à 40°C | |
5 mm | |
Câbles banane |
Générateur ECM 830, ECM 2001 et ECM 630 | |
BTX Electroporation | |
0/500V | |
Straight/Needle | |
0,78 in | |
10 μs à 99 ms dans du PBS | |
0,19 in | |
Non-sterile | |
Onde carrée |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu