Learn More
BTX™ Électrodes Genetrodes™
Électrodes réutilisables à pointe d’aiguille compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
Marque: BTX™ 450117
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Électrodes réutilisables à pointe d’aiguille compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
- Cinq modèles disponibles
- Les modèles 508 et 510 sont droits avec des pointes en or conçues pour les applications générales in vivo
- Les modèles 512, 514 et 516 sont des électrodes en L avec une pointe en or conçues pour l’électroporation in vivo et in ovo
Informations sur la commande
Support Genetrodes avec tige disponible séparément (réf. Nº BTX515).
Spécification
Transfert de gènes in vivo, transfert de gènes ex vivo, transfert de gènes in ovo | |
Gold | |
Electroporation accessory | |
Genetrodes, 1 mm L-Shape (GOLD TIP) | |
Support de Genetrodes / Genepaddles, câbles à borne carrée et câble coaxial de fiche banane | |
1 mm | |
1 s à 99 ms | |
1 Ea. | |
1 à 10 mm | |
Non-sterile | |
Onde carrée |
Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630 | |
BTX Electroporators | |
0/200V | |
En L plié | |
0,039 in | |
Plus de 1 500 impulsions | |
10 μs à 99 ms dans du PBS | |
0,03 à 0,39 in | |
Pointe en or | |
Fiche banane vers Micrograbber |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu