Learn More
Thermo Scientific™ Bsu15I (ClaI) (10 U/μL)
Coupez aux sites AT^CGAT avec l’enzyme de restriction Bsu15I (ClaI), qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : BanIII, Bsa29I, BseCI, BshVI, BspDI, BspXI, BsuTUI).
58.75€ - 263.00€
Spécification
Concentration 10 U/μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10161140
Afficher les documents
Thermo Scientific™
ER0141
600 U
58.75€
600 unités
10529140
Afficher les documents
Thermo Scientific™
ER0142
3000 U
263.00€
3000 unités
10358549
Afficher les documents
Thermo Scientific™
ER0145
1000 U
92.00€
1000 unités
Description
Description
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
Spécification
10 U/μl
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bsu15I (ClaI) (10 U/μL)