Learn More
Brij™ C20, Thermo Scientific Chemicals
30.85€ - 336.68€
Identifiants chimiques
CAS | 9004-95-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C56H114O21 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1123.51 |
Numéro MDL | MFCD00080892 |
Clé InChI | NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Polyoxyethylene(20) cetyl ether |
CID PubChem | 2724259 |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10515121
|
Thermo Scientific Acros
344290050 |
5 g |
30.85€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10748562
|
Thermo Scientific Acros
344295000 |
500 g |
88.44€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10792705
|
Thermo Scientific Acros
344290025 |
2.5 kg |
336.68€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9004-95-9 | |
1123.51 | |
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N | |
2724259 |
C56H114O21 | |
MFCD00080892 | |
Polyoxyethylene(20) cetyl ether | |
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO |
Spécification
Brij™ C20 | |
1mg KOH/g max. | |
Granulés | |
>149°C | |
Authentique | |
C56H114O21 | |
1% max. | |
10, 7449 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, insoluble in propylene glycol, coal-tar hydrocarbo, n, cottonseed and mineral oil | |
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO | |
1123.51 | |
1123.5 |
Blanc | |
9004-95-9 | |
35.4°C to 39.6°C | |
45 to 60mg KOH/g | |
Flacon en verre | |
C16H33(OCH2CH2)20OH | |
MFCD00080892 | |
Polyoxyethylene(20) cetyl ether | |
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N | |
2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-hexadécoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol | |
2724259 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : TR1581470
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Brij]TS C20