Learn More
Aalborg™ Vanne de précision pour débitmètre en laiton
La vanne de précision pour débitmètre en laiton d’Aalborg™ est conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
100.00€ - 407.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Débitmètre pour liquides/gaz 150 mm |
---|---|
Type | Valve standard |
Code produit | Marque | Débit d’air | Vitesse de l’écoulement d’eau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit d’air | Vitesse de l’écoulement d’eau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11728268
|
Aalborg™
VM1BB |
200°ml/min. | 6 ml/min |
407.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11738268
|
Aalborg™
VM2-BB |
400°ml/min. | 12 ml/min |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11748268
|
Aalborg™
VM3-BB |
1 000°ml/min. | 26 ml/min |
385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11758278
|
Aalborg™
VM5-BB |
6200°ml/min. | 200 ml/min |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11748278
|
Aalborg™
VM4-BB |
2500°ml/min. | 80 ml/min |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768278
|
Aalborg™
VM6-BB |
21500°ml/min. | 650 ml/min |
100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une grande précision
- Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
- Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
- Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
- Les coques sont en laiton, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.
Spécification
Débitmètre pour liquides/gaz 150 mm | |
Valve standard |