Learn More
Brady™ Étiquettes d’imprimante portative à transfert thermique BradyBondz™ BMP71
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis
57.75€ - 62.95€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) |
---|---|
Description | Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Couleur | Blanc |
Finition | Brillant |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11735703
|
Brady™
115116 |
16,5 x 5,08 mm | 0,65 x 0,2 in | N/A | |||||
11705703
|
Brady™
114850 |
12,7 x 6,99 mm | 0,5 x 0,275 in | N/A | |||||
11795673
|
Brady™
115111 |
25,4 x 12,7 mm | 1 x 0,5 po | N/A | |||||
11755673
|
Brady™
115110 |
25,4 x 9,5 mm | 1 x 0,37 po | N/A | |||||
11715693
|
Brady™
114726 |
19 x 6,3 mm | 0,75 x 0,25 in | N/A | |||||
Description
- Polyester blanc brillant
- Disponibles en plusieurs tailles
Applications :
Suivi des biens, code-barres, identification des composants, identification des équipements, identification générale, identification à usage général, panneau de brassage - port d’identification, plaques de classement, partie supérieure perforée
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
Étiquette BradyBondz | |
Imprimante portable à transfert thermique BMP™ 71 | |
-70°C à +110°C |
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Blanc | |
Polyester (B-423) | |
Suivi des biens, codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, plaque DeepWell, identification d’équipements, identification à usage général, boîte de Pétri, plaques signalétiques, partie supérieure perforée | |
Rectangle | |
0,076 mm |