Learn More
Brady™ Ruban d’impression à usage intensif BBP™
Les rubans d’impression de la série BBP™ Heavy-Duty B30 Drop & Click permettent de modifier la recharge du ruban en 5 secondes. Pas d’étalonnage, pas de filetage, pas de déchets, pas de tracas et l’encre est toujours dans la bonne direction !
87.85€ - 279.00€
Spécification
Type de produit | Ruban d’imprimante |
---|---|
Print Technology | Thermal Transfer |
Longueur (impériale) | 200 ft |
Largeur (impériale) | 4.3 in |
Longueur (métrique) | 60,96 m |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11736475
|
Brady™
118085 |
Bleu | Résistance aux solvants et aux rayures |
279.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11726475
|
Brady™
118084 |
Noir | Résistance aux solvants et aux rayures |
266.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11746475
|
Brady™
118086 |
Vert | Résistance aux solvants et aux rayures |
239.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11756475
|
Brady™
118087 |
Magenta | Résistance aux solvants et aux rayures | N/A | N/A | N/A | |||||
11766475
|
Brady™
118088 |
Orange | Résistance aux solvants et aux rayures |
220.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11796475
|
Brady™
118091 |
Jaune | Résistance aux solvants et aux rayures, conçu pour imprimer du jaune sur du blanc. |
239.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11776475
|
Brady™
118089 |
Rouge | Résistance aux solvants et aux rayures |
246.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11786475
|
Brady™
118090 |
Blanc | Résistance aux solvants et aux rayures |
259.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11706485
|
Brady™
118094 |
Noir | Pour la résistance aux taches, aux produits chimiques et à l'environnement |
118.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13513310
|
Brady™
118093 |
Noir | Résistance aux solvants et aux rayures, sans halogène. |
101.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15783539
|
Brady™
118097 |
Blanc | Résistance aux solvants et aux rayures, résistance à la chaleur élevée. |
87.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette.
- Rubans d’impression “Drop & Click” pour des modifications rapides et faciles de la recharge. La formulation de résine sans halogène série R6000 offre une excellente résistance aux solvants, aux rayures et à la chaleur.
- Les rubans de la série R4300 offrent une forte résistance environnementale contre les salissures et les produits chimiques.
- La formulation en résine série R4400 offre une excellente résistance aux solvants, aux rayures et à la chaleur élevée lorsqu’elle est imprimée sur le matériau d’étiquetage approprié.
- Les rubans de la série R10000 sont basés sur une formulation en résine qui offre une image haute performance avec une forte résistance aux solvants et aux rayures.
Spécification
Ruban d’imprimante | |
200 ft | |
60,96 m |
Thermal Transfer | |
4.3 in | |
110 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Ruban d’impression à usage intensif BBP™