Learn More
Fisherbrand™ Bécher à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Description
- Construction à parois épaisses pour une plus grande résistance mécanique
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation complète 3.3
- Rebord renforcé avec bec verseur facile à utiliser
- Gradué au niveau de la zone de marquage en céramique blanc
- Épaisseur de paroi uniforme pour une clarté optique optimale
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
Comprend | Bec verseur |
Quantité | 10 |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Scale | Céramique blanche |
Modèle | Forme basse |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bécher à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu