Learn More
Fisherbrand™ Bécher à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur Code produit.: 15446123
Fisherbrand™ Bécher à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur
Code produit. 15446123
150 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Code produit. 15446123
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Parois épaisses pour une résistance mécanique accrue. Les béchers à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont en verre borosilicaté à coefficient de dilatation complète 3.3. Ils possèdent un bec verseur qui facilite le versement.
  • Construction à parois épaisses pour une plus grande résistance mécanique
  • En verre borosilicaté à coefficient de dilatation complète 3.3
  • Rebord renforcé avec bec verseur facile à utiliser
  • Gradué au niveau de la zone de marquage en céramique blanc
  • Épaisseur de paroi uniforme pour une clarté optique optimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Verre borosilicaté (type 1)
Comprend Bec verseur
Quantité 10
Type Bécher
Graduated Oui
Scale Céramique blanche
Modèle Forme basse
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bécher à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur >