Learn More
Fisherbrand™ Bécher à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Description
- Heavy wall construction for increased mechanical strength
- Full 3.3 expansion borosilicate glass
- Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
- Graduated in white ceramic marking area
- Uniform wall thickness for optimm optical clarity
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
Comprend | Bec verseur |
Quantité | 10 |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Scale | Céramique blanche |
Modèle | Forme basse |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bécher à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu