Learn More
Scientific Glass Labs™ Sphères en verre borosilicaté
À utiliser avec les colonnes de distillation.Structure en verre borosilicaté.
22.50€
Spécification
Type | Billes |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (équipement) | Colonnes de distillation |
Quantité | 500 g/sachet |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12848353
|
Scientific Glass Labs™
GS/3 |
3 mm |
22.50€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Structure en verre borosilicaté
- Fourni dans un sachet de 500 grammes prêt à l’emploi
- À utiliser avec les colonnes de distillation
Spécification
Billes | |
Verre borosilicaté | |
Colonnes de distillation | |
500 g/sachet |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Scientific Glass Labs™ Sphères en verre borosilicaté