Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons creux à fond pointu, plaque hexagonale
Pour la fermeture sûre et sécurisée de flacons, bouteilles, tubulures et autres équipements de laboratoire. Les bouchons creux à fond pointu Lenz Laborglasinstrumente™, pour plaque hexagonale, sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
16.00€ - 49.00€
Spécification
Description | Creux |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Bouchon creux |
Quantité | 10 / boîte |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10495251
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400010 |
Dimensions du filetage : Cône NS 10/19 |
16.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10769121
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400012 |
Dimensions du filetage : 12/21 cône NS |
16.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15320885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400019 |
Dimensions du filetage : 19/26 cône NS |
49.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10550052
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400024 |
Dimensions du filetage : 24/29 cône NS |
28.08€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10493341
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400029 |
Dimensions du filetage : 29/32 cône NS |
37.44€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10261731
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400014 |
Dimensions du filetage : Cône NS 14/23 |
18.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Conforme à la norme DIN 12252, forme C
- Disponible en plusieurs tailles de cône
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Creux | |
Verre borosilicaté | |
Bouchon creux | |
10 / boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons creux à fond pointu, plaque hexagonale