Learn More
GPE Scientific™ Débitmètre en verre borosilicaté avec échelle directe
Marque: GPE Scientific™ 10404
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Débitmètre gaz/liquide• Lecture directe ou linéaire
• Raccordable sur tuyau souple φ 10mm
• Précision ± 5% PE
• Longueur 250mm
• Débitmètre à échelle linéaire Tube en verre borosilicaté. A étalonner selon les caractéristiques du fluide et les conditions d'utilisation
• Débitmètre gaz faible débit
• Débitmètre échelle directe
• Inclus avec courbes d'étalonnage pour eau ou air.
Spécification
Débitmètre | |
10,2 à 102 cm3/min | |
Acier inoxydable | |
150 mm | |
En direct |
± 5 % | |
Aluminium anodisé | |
Air | |
± 0,25% | |
Aiguille intégrale |