Learn More
éthérate de diéthyle de trifluorure de bore, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
32.16€ - 117.59€
Identifiants chimiques
CAS 109-63-7
Formule moléculaire C4H10BF3O
Poids moléculaire (g/mol) 141.93
Numéro MDL MFCD00013194
Clé InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
CID PubChem 8000
Nom IUPAC Éthoxyéthane ;trifluorure de bore
SMILES FB(F)F.CCOCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11324579
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15275.AE
100 mL
32.16€
100mL
11334579
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15275.AP
500 mL
69.04€
500mL
11432338
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15275.AU
1000 mL
117.59€
1000mL
Description
Description
L’éthérate diéthylique de trifluorure de bore est utilisé comme catalyseur acide de Lewis dans l’addition aldolique de Mukaiyama, l’alkylation, l’acétylation, l’isomérisation, les déshydratations et les réactions de condensation. Il est aussi impliqué dans la préparation des polyéthers pour les réactions de polymérisation. En tant que catalyseur, il est utilisé dans la préparation des cyclopentylindoles, des cycloheptyl[b]indoles et d’autres diboranes. Il est également utilisé dans les détecteurs de neutrons sensibles des chambres d’ionisation, ainsi que dans la surveillance des niveaux de rayonnement dans l’atmosphère terrestre.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthérate diéthylique de trifluorure de bore est utilisé comme catalyseur acide de Lewis dans l’addition aldolique de Mukaiyama, l’alkylation, l’acétylation, l’isomérisation, les déshydratations et les réactions de condensation. Il est aussi impliqué dans la préparation des polyéthers pour les réactions de polymérisation. En tant que catalyseur, il est utilisé dans la préparation des cyclopentylindoles, des cycloheptyl[b]indoles et d’autres diboranes. Il est également utilisé dans les détecteurs de neutrons sensibles des chambres d’ionisation, ainsi que dans la surveillance des niveaux de rayonnement dans l’atmosphère terrestre.
Solubilité
Miscible à l’éther et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Recommandé pour une utilisation sous atmosphère inerte. Incompatible avec les métaux, les acides, les bases, les alcools, les métaux alcalins, les agents oxydants et l’eau. Réagit violemment au contact de l'eau.
Spécification
Identifiants chimiques
109-63-7
141.93
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
8000
FB(F)F.CCOCC
C4H10BF3O
MFCD00013194
Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
Éthoxyéthane ;trifluorure de bore
Spécification
Boron trifluoride diethyl etherate
-60°C
125°C to 126°C
Acrid
BF3€O(CH2CH3)2
MFCD00013194
3909607
14,1350
Miscible with ether and alcohol.
FB(F)F.CCOCC
141.93
141.93
109-63-7
1.13
47°C (116°F)
C4H10BF3O
1.344
UN2604
Moisture sensitive
Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Éthoxyéthane ;trifluorure de bore
8000
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H372-H314-H318-H226-H302
Toxique par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes par une exposition prolongée ou répétée.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeur inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H332-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport : 8 ; Groupe d’emballage : I ; Nom d’expédition approprié : ÉTHÉRATE DE DIÉTHYLE DE TRIFLUORURE DE BORE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-689-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Identifiant produit
  • Boron trifluoride diethyl etherate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boron trifluoride-diethyl etherate
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
éthérate de diéthyle de trifluorure de bore, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals