Learn More
Diméthylesulfure de tribromure de bore, solution 1 M dans chlorure de méthylène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
135.68€ - 545.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron tribromide dimethyl sulfide
Note relative au nom 1M solution in methylene chloride
CAS 29957-59-3, 75-09-2
Formule moléculaire C2H6BBr3S
Numéro MDL MFCD00043296
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10481854
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
428321000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
135.68€
100mL
10714195
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
428328000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™ Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Spécification
Boron tribromide dimethyl sulfide
29957-59-3, 75-09-2
MFCD00043296
Solubility in water: reacts
CSC.BrB(Br)Br
312.65
312.66
1.4560g/mL
1M solution in methylene chloride
C2H6BBr3S
tribromoborane-methyl sulfide, boron tribromide-methyl sulfide complex, boron tribromide dimethyl sulfide complex, tribromo dimethyl-??-sulfanylidene-??-borane, dimethyl sulfide-tribromoborane, tribromo dimethylsulfonio boranuide, boron tribromide-methylsulfide complex, borontribromide-methyl sulfide complex, boron tribromide dimethyl sulfide complex solution
YNLFEVAOQLXINF-UHFFFAOYSA-N
(méthylsulfanyl)méthane ; tribromoborane
4181510
1.456
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de provoquer le cancer.
Toxique en cas d’inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Boron tribromide dimethyl sulfide, 1M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.