Learn More
Acide borique, 99,99 %, (base de traces de métaux), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
74.97€ - 819.08€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-35-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BH3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.83 |
Numéro MDL | MFCD00011337 |
Clé InChI | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
CID PubChem | 7628 |
ChEBI | CHEBI:33118 |
Nom IUPAC | acide borique |
SMILES | OB(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10165850
|
Thermo Scientific Acros
315181000 |
100 g | Flacon en plastique |
74.97€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10299303
|
Thermo Scientific Acros
315185000 |
500 g | Flacon en plastique |
243.21€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13438518
|
Thermo Scientific Acros
315180025 |
2,5kg | Flacon en plastique |
819.08€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Acide de LewisIdentifiants chimiques
10043-35-3 | |
61.83 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
7628 | |
acide borique |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
CHEBI:33118 | |
OB(O)O |
Spécification
Boric acid | |
Extra Pure | |
169,0°C | |
BH3O3 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
acide borique | |
7628 | |
61.83 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Blanc | |
10043-35-3 | |
99.99% | |
H3BO3 | |
MFCD00011337 | |
15, 1339 | |
Solubilité dans l’eau : 49,5 g/l (20°C). Autres solubilités : 1 g/18 ml d’alcool froid - 1 g/6 ml d’alcool à ébullition, 1 g/4 ml de glycérol, nacl, licl, acides minéraux diminuant la solubilité, kno3, k2so4, kcl, nano3, na2so4 augmentant la sol. | |
OB(O)O | |
61.83 | |
CHEBI:33118 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus
Déclaration GHS P :
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
danger
- Boric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.