Learn More
Velp Scientifica™ Système de capteurs DBO 6
Une solution innovante, sans mercure et extrêmement fiable pour l’analyse de la DBO. Velp Scientifica™ Le système de capteurs DBO 6 permet des mesures sur des échelles de 90, 250, 600, et 999 ppm de DBO.
Spécification
Type d’affichage | LED |
---|---|
Matériau | Technopolymère |
Volume (métrique) d’échantillon | 500 ml |
Largeur (métrique) | 270 mm |
Hauteur (métrique) | 300 mm |
Description
- Mesure sur des échelles de 90, 250, 600, et 999 de DBO
- Des valeurs plus élevées peuvent être mesurées en diluant l’échantillon
- Les modèles avec stations d’agitation offrent une qualité d’agitation VELP
- S’adapte directement sur le flacon contenant l’échantillon
- Enregistre automatiquement 5 valeurs de DBO à intervalles de 24 heures
- Permet de poursuivre l’analyse pendant le week-end
- Résultats directement lisibles à tout moment, même après cinq jours
- Lecture directe en mg/l (ppm)
- Stations d’agitation compactes
Spécification
LED | |
500 ml | |
300 mm | |
2.3 kg |
Technopolymère | |
270 mm | |
185 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Velp Scientifica™ Système de capteurs DBO 6