Learn More
IKA™ Tubes BMT 20-G
Marque: IKA™ 0003703300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Tube | |
Broyage à sec d’échantillons secs et fragiles (par exemple kaolin, gypse, pigments colorés, comprimés), macération cellulaire, traitement de matériaux mélangés avec des fluides | |
25 Paquets |
2 à 15 ml | |
BMT 20-G |