Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation en PTFE à code couleur
À utiliser quand une identification visuelle rapide est capitale. Le micro barreau d’agitation à code couleur en PTFE Fisherbrand™ est disponible en trois couleurs : bleu, rouge et jaune.
Marque:  Fisherbrand™ 001.807-Y
Code produit. 11547193
  • 7.45€ / 10 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Micro barreaux d’agitation à code couleur
  • À utiliser lorsque l’identification est d’une importance primordiale
  • Remarque : Les revêtements en PTFE colorés ne sont pas aussi inertes que le PTFE pur
Spécification
Spécification
Autoclavables
Jaune
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
7mm
Micro
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
2mm
10/boîte