Learn More
3M™ Blouses de laboratoire cousues en polypropylène, de couleur bleue
À utiliser pour les applications où l’hygiène est importante. Les blouses de laboratoire jetables pour visiteurs 3M Series sont en PP léger.
Marque:  3M™ 7000089700
Code produit. 12961335
Description
Description
  • Idéales pour les applications d’hygiène
  • 100 % PP doux, respirant et léger
  • Fermeture éclair
  • Poche interne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blouse de laboratoire
PP
Fermeture éclair
Oui
32 to 36 in.
Catégorie CE 1
Poche interne pour les utilisateurs gauchers (13 x 12 cm (H x l))
M
Bleu
Élastique
Surfilée
81 à 91 cm
Poussière et liquides non dangereux
Emballage individuel
Nom du produit
3M™ Blouses de laboratoire cousues en polypropylène, de couleur bleue > Dimensions :Moyenne