Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe à lumière noire
Marque:  Vilber Lourmat™ 312122031
Code produit. 11736708
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Lampe UV sans filtre
• Large gamme de 50μW/cm2 à 1400μW/cm2
• Haute intensité d'UV
• Réflecteur OndulexR pour une irradition optimale
• Longue durée de vie
• Les lampes contenant des tubes de 20, 30 ou 40W n'ont pas de support associé mais possibilité de fixation murale
• Lampe lumière noire
• Les lampes lumière noire émettent des UV à 365nm plus de la lumière visible.
Spécification
Spécification
Lampe à lumière noire
12 W
365 nm
1 unité