Learn More
Bicine, Fisher BioReagents
Code produit. 10766965
1 kg, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
La bicine est l’un des acides aminés zwitterioniques connus sous le nom d’agent tampon. Utilisé comme tampon biologique et agent chélateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-25-4
Formule moléculaire C6H12NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.16
Numéro MDL MFCD00004295
Clé InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
CID PubChem 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nom IUPAC Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spécification
Absorbance 0.100 AU max. at 260nm, 0.100 AU max. at 280nm
Nom chimique ou matériau Bicine
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
pH 4.0 to 5.0
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 1 kg
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NCH2COOH
Conditionnement Flacon poly
Merck Index 15, 1205
Poids de la formule 163.2
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Bicine
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicine, Fisher BioReagents >