Learn More
Invitrogen™ Betacellulin Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHBTCX5
Description
The Human Betacellulin (Hu BTC) ELISA quantitates Hu BTC in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BTC. Principle of the method The Human BTC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène fait partie de la famille des facteurs de croissance de l’EGF. Elle est synthétisée principalement en tant que précurseur transmembranaire, qui est ensuite transformé en molécule mature par des événements protéolytiques. Cette protéine est un ligand pour le récepteur EGF.Spécification
P35070 | |
30 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
685 | |
<12% | |
Chromogène, Étalon, Tampon de lavage, SAV-HRP, Couvercles de plaques adhésives, Solution d’arrêt, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Plaques à 96 puits pré-enduites | |
5 x 96 tests | |
Neurobiologie | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
24,69 pg/ml à 18 000 pg/ml | |
30 pg/ml à 18 000 pg/ml | |
Biotine | |
Facteurs de croissance & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
BTC | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
Humaine | |
4 heures 45 min |