Learn More
Berkshire™ Lingettes présaturées SatPax™ 1000
Pour les applications de classe à salle blanche ISO 5 à 8 (100 à 100000)
45.35€
Spécification
Type de produit | IPA Wipe |
---|---|
Longueur (impériale) | 9 in |
Largeur (impériale) | 9 in |
Matériau | Polyester Cellulose |
Poids de base | 67,6 |
Code produit | Marque | Type de conteneur | Solution de saturation | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de conteneur | Solution de saturation | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12827153
|
Berkshire™
SPX1000.001.12 |
Resealable Pouch | Alcool isopropylique à 70%, eau désionisée à 30%. | 75/Paquet | N/A | ||||
Description
- Fabrication 55 % cellulose / 45 % polyester hydroliée non tissée
- Présaturé pour éviter le stockage, le mélange et la distribution de solvants — élimine l’utilisation de flacons gicleurs ou les risques liés à des niveaux de saturation incontrôlés
- Fabrication utilisant de l’alcool isopropylique et l’eau par osmose inverse / eau déionisée est filtrée à 0.2 μm — deux concentrations de saturation disponibles
Informations sur la commande
Conditionnement dans des sachets refermables avec des numéros de lot à des fins de traçabilité et dans des canisters distribuant des rouleaux perforés pour un retrait facile ; Des recharges pour canister sont disponibles. Poids de base : 67.6 g/cm2.
Spécification
IPA Wipe | |
9 in | |
67,6 | |
Coupe au couteau | |
Non stérile |
9 in | |
Polyester Cellulose | |
Blanc | |
Pour les applications ISO de classe 5 à 8, présaturés pour éliminer le besoin de stocker, mélanger et distribuer des solvants ; plus de flacons à jet ou de niveaux de saturation incontrôlés. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Satpax 70% IPA/30% DI H2O
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol