Learn More
Bel-Art™ Bidons de déchets automatiques Touch Free™
Ouverture et fermeture automatiques sans contact, permettant aux utilisateurs de ne pas toucher la poubelle
Marque: Bel-Art™ F13202-0030
Includes: Chaque unité est fournie avec une étiquette de couleur vive signalant un danger biologique et trois autres étiquettes (recyclage, mise au rebut et une étiquette vierge pour les applications individuelles).
Requires : Quatre piles D (non incluses) suffisent pour environ 4000 ouvertures. Tous les bidons doivent être garnis de sacs-poubelle ou de sacs pour déchets présentant un risque biologique (vendus séparément). Piles et sacs disponibles sur www.fishersci.com.
Description
Ouverture et fermeture automatiques sans contact, permettant aux utilisateurs de ne pas toucher la poubelle
- Lorsqu’une main ou un objet solide passe au-dessus de la poubelle, elle détecte le mouvement, ouvre son couvercle pour recevoir les déchets puis se referme automatiquement
- Le conteneur ajusté permet de réduire les odeurs et la contamination aérienne
- Sa structure durable et fiable est adaptée aux sacs Scienceware™, aux sacs pour déchets présentant un risque biologique ou sacs-poubelle disponibles dans le commerce
- L’interrupteur MARCHE-ARRÊT désactive la fonction OUVERTURE / FERMETURE AUTOMATIQUE
2 Gallons (Réf. catalogue 11-394-451)
- Idéale pour une utilisation sur paillasse
- Le revêtement amovible en PP rigide autoclavable ne risque pas de fuir ou de rouiller
- Corps et couvercle en plastique ABS moulé facile à nettoyer
- Seau blanc avec couvercle blanc
- Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 14 x 19 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
- Seau en PP avec couvercle en plastique ABS
- Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 24 x 30 po, 24 x 36 po ou 25 x 35 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
- Seau gris avec couvercle gris
- Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 24 x 30 po, 24 x 36 po ou 25 x 35 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
- Seau en PP avec couvercle en plastique ABS
- Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 24 x 30 po, 24 x 36 po ou 25 x 35 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
- Seau rouge avec couvercle rouge
- Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 24 x 30 po, 24 x 36 po ou 25 x 35 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
- Format compact adapté aux espaces confinés
- Seau en acier inox avec couvercle en plastique ABS noir
- Mettre des sacs de mise au rebut pour déchets présentant un risque biologique de 24 x 30 po, 24 x 36 po ou 25 x 35 po ou des sacs-poubelles standard de la taille adéquate
Avant l’utilisation, les bidons doivent être correctement étiquetés avec l’une des étiquettes fournies pour indiquer le type de déchets à déposer à l’intérieur.
Spécification
45,5 L | |
12 gal | |
14,5 x 10,5 x 26,5 po (36,8 x 27 x 67,3 cm) | |
36,8 cm | |
27 cm | |
10,5 in | |
26,5 in | |
Bidons de déchets automatique |
Noir | |
Acier inoxydable | |
67,3 cm | |
1 de chaque | |
Une étiquette de couleur vive signalant un danger biologique et trois autres étiquettes (recyclage, mise au rebut et une étiquette vierge pour les applications individuelles) | |
14,5 in | |
Acier inoxydable |