Learn More
Bel-Art™ Assortiment de barreaux d’agitation magnétiques SP Scienceware™ Spinbox™ Spinplus™
Choix utiles de tailles et de formes très utilisées
Marque: Bel-Art™ F37185-0000
Includes:
16 barreaux assortis de forme octogonale, standard et micro ; 12 barreaux assortis de forme octogonale standard avec anneau de rotation ; 22 barreaux assortis de forme arrondie avec anneau de rotation amovible sur les barreaux supérieurs à 1 po ; 18 barreaux assortis de forme polygonale métrique ; 24 barreaux assortis de forme octogonale avec code couleur et anneau de rotation ; 12 micro-barreaux assortis avec code couleur ; 13 barreaux assortis en forme d’œuf ; 5 barreaux assortis Spinplus en forme de +
Description
- Une boîte de rangement pratique permet de séparer les tailles et les styles pour une organisation simple et claire
- Revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Disponibles en plusieurs formes : octogone, œuf ou Spinplus™
- Autoclavable
Certifications
ISO 9001:2008
Spécification
Autoclavables | |
Rouge, jaune, bleu | |
Aimant Alnico | |
Octogonale |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS | |
Deux de chaque taille : 0,5 x 0,31 po ; 0,63 x 0,31 po ; 1 x 0,38 po ; 1,5 x 0,38 po ; 2 x 0,38 po et 2,5 x 0,38 po | |
6 |