Learn More
Bel-Art™ Mini-mortier refroidi à azote liquide SP Scienceware™
Congèle et traite des échantillons de tissus minuscules dans un microtube à centrifuger
Marque: Bel-Art™ H37260-0100
604.20 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le mortier en acier inox est doté d’un dispositif soudé permettant d’accrocher un microtube à centrifuger
- Le mortier est suspendu au-dessus d’une cavité en acier inox qui retient l’azote liquide dans un boîtier en PE bleu parfaitement isolé
- Empêche le microtube à centrifuger de se fissurer en éliminant tout contact direct avec l’azote liquide
- Permet le broyage de plus petites quantités de tissus dans un tube qui réduit la perte d’échantillon et la durée de prélèvement
- Le contenu du tube est congelé par l’azote liquide qui entoure le mortier : cela empêche le tube de se fissurer en éliminant tout contact direct avec l’azote liquide
- Inclut un pilon en acier inox de 12,7 cm (5 po) de long avec une poignée en T en polyéthylène de 10,2 x 1,9 cm (4 po x 3/4 po) (l x P)
- Encombrement du boîtier : 16,5 x 11,4 cm (6,5 x 4,5 po) (P x H) ; les pieds à ventouse assurent sa stabilité sur la paillasse
- Les pieds à ventouse assurent la stabilité de l’unité sur la paillasse
Informations sur la commande
Encombrement du mortier : 16,5 cm x 11,4 cm (6 1/2 x 4 1/2 po) (P x H)
Spécification
1.5 mL | |
Mini-mortier refroidi à l’azote liquide | |
Congèle et traite des échantillons de tissus minuscules dans un microtube à centrifuger | |
11,4cm | |
Mini Mortar and Pestle |
Polished | |
Acier inoxydable | |
4,5 in | |
Pilon en acier inox avec poignée en polyéthylène |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Mini-mortier refroidi à azote liquide SP Scienceware™ > Ensemble mini-mortier et pilon
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu