Learn More
BD Gélose Mueller Hinton II BBL™, ajustée en cations
Recommandée pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens des bactéries communes à croissance rapide. La gélose Mueller Hinton II BD™ BBL™ est utilisée dans les tests de diffusion sur disques par la méthode de diffusion en milieu gélosé de Bauer-Kirby, telle que normalisée par le Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Marque: BD 211438
Description
La gélose Mueller Hinton a été développée à l’origine pour la culture de Neisseria pathogène. Elle est recommandée pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens par diffusion sur disques des pathogènes aérobies communs à croissance rapide. La gélose Mueller Hinton non supplémentée n’est pas adéquate pour les organismes plus exigeants tels que S. pneumonia.
- Testée conformément aux limites d’acceptation du protocole M6 actuel publié par la CLSI et répondant à celles-ci.
- Conforme aux exigences de l’Organisation mondiale de la santé, elle est spécifiée dans le Manuel d’analyse bactériologique de la FDA pour les tests alimentaires.
- Fabriquée pour contenir de faibles niveaux de thymine et de thymidine, avec des niveaux contrôlés de calcium et de magnésium.
- Affiche une réponse de culture à : Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus.
Spécification
BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, ISO, MCM9 | |
Solide déshydraté (fin, sec, homogène, exempt de matériaux étrangers) | |
Gélose Mueller-Hinton II (ajusté en cations) | |
Test de sensibilité aux antimicrobiens des micro-organismes par méthode de diffusion en milieu gélosé | |
500 g |
Beige clair | |
Gélose Mueller-Hinton II | |
Extrait de bœuf 2 g/l, hydrolysat acide de caséine 17,5 g/l, amidon 1,5 g/l, gélose 17 g/l | |
Flacon |