Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes BBP12
Offre une vitesse d’impression élevée avec la possibilité de traiter un large éventail d’étiquettes d’identification. L’imprimante pour étiquettes Brady™ BBP12 est une imprimante d’entrée de gamme pour l’identification d’échantillons de laboratoire.
Marque:  Brady™ 195812
Code produit. 15532000
Description
Description
  • Imprime de nombreux types d’étiquettes de 10 mm à 112 mm de largeur
  • Positionnement précis de l’image et du code-barres sur les petites étiquettes
  • Qualité d’impression standard de 300 dpi
  • Écran LCD couleur
  • Fournie avec un dérouleur externe pour imprimer sur des rouleaux d’étiquettes plus grands
  • Autonome, compatible avec tous les claviers universels
  • Dimensions (l x P x H) : 202 x 258 x 173 mm
Spécification
Spécification
Color LCD
202 mm
258.00 mm
Kit d'application pour imprimante d'étiquettes BBP12, EU
Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish
100 labels/day
LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use, CodeSoft
5°C à 40°C
UL, cUL, CE, RoHS, EAC
1 Ea.
Adaptateur CA
Thermal Transfer
173 mm
Monochrome
This BBP12 label printer comes in a cardboard box. It ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide, a LabelMark Pro CD, THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35mmx70m /O, R6400 65mmx70m / O, R4900 65mmx70m /O
64 MB
300 dpi
Série, USB, Ethernet
2.5 kg
Identification des actifs, Etiquetage par code-barres, Marquage des fils et câbles, Identification des laboratoires
1 Year
110/240 V
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brady™ Imprimante d’étiquettes BBP12 > BBP12 label printer application kit, EU