Learn More
Sulfate de baryum, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium sulfate |
Point de fusion | 1580.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5 to 100.5% |
Formule linéaire | BaSO4 |
Merck Index | 15,99 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol |
Nom IUPAC | Sulfate (2+) de baryum |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium sulfate