Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, + de 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10733624
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12230-71-6
Formule moléculaire BaH18O10
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
Numéro MDL MFCD00149152
Clé InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
CID PubChem 17749109
Nom IUPAC baryum(2+) ; dihydroxyde ; octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium hydroxide octahydrate
Point de fusion 78.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Blanc
Forme physique Flocons cristallins
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire Ba(OH)2·8H2O
Merck Index 15, 973
Informations sur la solubilité Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,slightly soluble in ethanol,practically insoluble in acetone
Poids de la formule 315.48
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.18
Densité 2.1800g/mL