Learn More
Gibco™ Extrait de levure Bacto™, technique
Utilisé avec des milieux de culture déshydratés. Le flacon d’extrait de levure (additif de milieux de culture déshydratés BD Difco™ Bacto™) est un additif important.
79.00€ - 1944.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage :2°C à 25°C.Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
---|---|
Type de culture | Mammifères, insectes, microbiens |
Type de produit | Milieux bactériens |
À utiliser avec (application) | Milieux de culture déshydratés |
Gamme de produits | Bacto™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16219881
|
Gibco™
288620 |
500 g |
79.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16209881
|
Gibco™
288610 |
10000 g |
1944.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Extrait de levure
- Format déshydraté
- Milieu de culture
- Fraction soluble dans l’eau d’autolysat de levure (source du complexe vitaminique B)
Spécification
Conditions de stockage :2°C à 25°C.Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Milieux bactériens | |
Bacto™ |
Mammifères, insectes, microbiens | |
Milieux de culture déshydratés | |
Aucun composant d’origine animale |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1825 jours