Learn More
Steris™ Ruban adhésif marron de 50 m
Ruban indicateur pour autoclave non stérile
Marque:  Steris™ 0161
Code produit. 15681934
Description
Description
  • Couleur marron
  • Largeur : 24 mm 
  • Longueur : rouleau de 50 m
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Steris™ Ruban adhésif marron de 50 m > Uni, 24 mm x 50 m