Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Tube Strip, 0.2 mL, assorted colors
Correspond précisément à l’espacement standard des puits utilisés dans ce secteur
Marque: Applied Biosystems™ N8010838
99.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les barrettes de 8 tubes Applied Biosystems MicroAmp ont une conception optimale parfaite pour une PCR précise et s’adaptent sur des thermocycleurs de 0,2 ml tels que le thermocycleur à 96 puits Veriti™, le système de PCR GeneAmp™ 9700 et le thermocycleur Applied Biosystems 2720.
- Couleurs assorties : rouge, orange, bleu et vert pour une identification facile
- Conception pratique en barrettes de 8 tubes
- Fabriqué pour correspondre précisément à l’espacement standard des puits utilisés dans ce secteur
- Vous pouvez utiliser ce produit avec tous les instruments dotés de capots pour les échantillons chauffés afin d’éliminer la condensation et le besoin d’une superposition d’huile minérale
- Les tubes MicroAmp exclusifs sont essentiels pour une PCR hautes performances
- Ces solutions garantissent une uniformité optimale de vos échantillons en matière de température et d’amplification
- Ces barrettes d’un tenant sont composées de huit tubes de réaction de 0,2 ml MicroAmp joints au niveau de l’ouverture des tubes
- Volume de réaction maximal recommandé : 100 μl
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Certifié exempt d’ADN / RNase | |
0,2 ml | |
120 strips | |
MicroAmp™ | |
Barrette de 8 tubes de réaction fixés sans bouchons, couleurs assorties. Volume de réaction maximal recommandé de 100 µl. | |
Non inclus | |
120 tubes |
Assorties | |
0,25 ml | |
Thermocycleurs | |
Polypropylène | |
Température ambiante | |
96 | |
Tubes, 8 barrette |