Learn More
Sartorius™ Lingettes de décontamination antistatiques
Les lingettes de décontamination sont anti-statiques et utilisées pour nettoyer le ventilateur et les filtres sur les armoires de pesée de sécurité Sartorius SWC, en veillant à ce que les unités soient nettoyées pour que le prochain analyste puisse les utiliser sans risque de contamination.
Marque:  Sartorius™ YWCG07
230.85 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10762207
  • 243.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Lingettes de décontamination antistatiques
Armoires de pesée de sécurité Sartorius SWC
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Sartorius™ Lingettes de décontamination antistatiques > Lingettes de décontamination antistatiques