Learn More
DYX1C1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA531138
347.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-16
Utilisez le code promo "24070" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13405657
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Recommended positive controls: A549, H1299, MCF-7. Predicted reactivity: Human (99%), Mouse (87%), Rat (88%), Xenopus laevis (80%), Chicken (82%), Chimpanzee (99%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
This gene encodes a tetratricopeptide repeat domain-containing protein. The encoded protein interacts with estrogen receptors and the heat shock proteins, Hsp70 and Hsp90. A chromosomal translocation involving this gene is associated with a susceptibility to developmental dyslexia. Mutations in this gene are associated with deficits in reading and spelling. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DYX1C1
Polyclonal
Unconjugated
DNAAF4
1700010I24Rik; b2b811Clo; CILD25; DNAAF4; Dynein assembly factor 4, axonemal; dynein, axonemal, assembly factor 4; dyslexia susceptibility 1 candidate 1; dyslexia susceptibility 1 candidate 1 homolog; dyslexia susceptibility 1 candidate 1 homolog (human); dyslexia susceptibility 1 candidate gene 1 protein; Dyslexia susceptibility 1 candidate gene 1 protein homolog; DYX1; Dyx1c1; DYXC1; Edem2; Ekn1; FLJ37882; MGC70618; RD
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
161582
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q8WXU2
DNAAF4
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 183 and 406 of Human DYX1C1
100 μL