Learn More
AIF Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA548108
317.10 EUR valable jusqu'au 2025-03-16
Utilisez le code promo "24070" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15528602
  • 453.00€ / 100µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
AIF Polyclonal antibody specifically detects AIF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
AIF
Polyclonal
Unconjugated
AIFM1
AG1; AGR1; Aif; AIFM1; AIFsh2; apoptosis inducing factor mitochondria associated 1; apoptosis inducing factor, mitochondria associated 1; apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial; apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated 1; apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1; CMT2D; CMTX4; COWCK; COXPD6; DFNX5; ER protein 18; ER protein 19; ERP18; ERP19; hAG-1; harlequin; Hq; hTLP19; MGC111425; mitochondrial apoptosis-inducing factor 1; NADMR; NAMSD; pcd8; PDCD8; PDIA16; programmed cell death 8 (apoptosis-inducing factor); programmed cell death protein 8; RP3-438D16.2; striatal apoptosis-inducing factor; testicular secretory protein Li 4; TLP19; UNQ713/PRO1376
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26926, 83533, 9131
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunocytochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
O95831, Q9JM53, Q9Z0X1
AIFM1
E. coli-derived recombinant human AIF Glu121-Asp613
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat