Learn More
Bis(pinacol) ester d’acide Anthracène-9,10’-diboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
92.08€ - 331.65€
Identifiants chimiques
CAS | 863992-56-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C26H32B2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 430.16 |
Numéro MDL | MFCD16294538 |
Clé InChI | ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 9,10-anthracenediboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-10-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracen-9-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb237, anthracene-9,10-diboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl 1.3.2 dioxaborolan-2-yl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl anthracene, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-9,10-anthracenediyl bis 4,4,5,5-tetramethyl |
CID PubChem | 57415691 |
Nom IUPAC | 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[10-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)anthracèn-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2C=CC=CC2=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15459415
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51921.03 |
1 g |
92.08€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15469415
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51921.06 |
5 g |
331.65€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used synthesis, structure and electrochemistry of mono- and dinuclear osmium n,n-di- and tetraphenylbipyridyls and extended bipyridyls. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsOn l’utilise pour la synthèse, la structure et l’électrochimie des osmium n,n′-di-et tétraphénylbipyridyls mono- et dinucléaires et des bipyridyles étendus. Il est également utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
863992-56-7 | |
430.16 | |
ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N | |
57415691 | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2C=CC=CC2=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12 |
C26H32B2O4 | |
MFCD16294538 | |
9,10-anthracenediboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-10-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracen-9-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb237, anthracene-9,10-diboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl 1.3.2 dioxaborolan-2-yl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl anthracene, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-9,10-anthracenediyl bis 4,4,5,5-tetramethyl | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-[10-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)anthracèn-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester | |
C26H32B2O4 | |
9,10-anthracenediboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-10-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracen-9-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb237, anthracene-9,10-diboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl 1.3.2 dioxaborolan-2-yl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl anthracene, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-9,10-anthracenediyl bis 4,4,5,5-tetramethyl | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2C=CC=CC2=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12 | |
430.16 | |
430.16 |
863992-56-7 | |
MFCD16294538 | |
ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-[10-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)anthracèn-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane | |
57415691 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante