missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios Savon doux Aniosafe™ Manuclear HF

Recommandé pour une hygiène des mains fréquente et un nettoyage général du corps à l’hôpital.

Marque:  Laboratoires Anios 1919228

Code produit. 11881703

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Solution de lavage pour l’hygiène des mains :

  • Solution de couleur rose
  • pH du produit : 6,04
  • Densité : 1,023
  • Indice de réfraction : 1,3505
  • Viscosité : 487 mPa.s
Spécification

Spécification

Rose
Liquide
6,04
500 mL
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Information

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Laboratoires Anios Savon doux Aniosafe™ Manuclear HF > Volume : 500 ml

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis